Wichtige Dokumente
434108
Calix[6]aren
97%
Synonym(e):
Calix[6]arenehexol, p-H-Calix[6]arene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
395 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7O)c6O)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C42H36O6/c43-37-25-7-1-8-26(37)20-28-10-3-12-30(39(28)45)22-32-14-5-16-34(41(32)47)24-36-18-6-17-35(42(36)48)23-33-15-4-13-31(40(33)46)21-29-11-2-9-27(19-25)38(29)44/h1-18,43-48H,19-24H2
InChIKey
JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
434108-250MG | |
434108-1G | 4061826672051 |