Wichtige Dokumente
432504
Natriumamid
95%
Synonym(e):
Sodamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
400 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChIKey
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Allylic amines and amides
Antibacterials
Reagent for:
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
- production of a hydrogen storage system
- adsorption of CO2
- fabrication of fuel cell
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?