Wichtige Dokumente
431117
Diacetoxydimethylsilan
98%
Synonym(e):
Dimethyl-diacetoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12.5 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
InChIKey
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Flammpunkt (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?