Wichtige Dokumente
430218
Poly[4,4′-methylen-bis(phenylisocyanat)-alt-1,4-butandiol/di(propylenglycol)/polycaprolacton]
pellets, MDI-polyester/polyether polyurethane.
About This Item
Empfohlene Produkte
Abriebfestigkeit
10 mg (Taber, H-22 wheel)
Qualitätsniveau
Form
beads
pellets
Schmelzindex
4 g/10 min (190°C/8.7kg)
Härte
84 (Shore A, ASTM D 2240)
Übergangstemp.
Tg −40 °C (DSC)
softening point 85 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N(c1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)NC(=O)O)C(=O)O.OCCCCCC(=O)O.OCCCCO.OCCCO
InChIKey
UTAMRXGORNGYAA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
430218-1KG | |
430218-250G | 4061833598009 |