Merck
428841
Sigma-Aldrich
Martin-Sulfuran-Dehydratisierungsmittel
technical grade
Synonym(e):
Bis-[α,α-bis-(trifluormethyl)-benzolmethanolato]-diphenylsulfur, Bis-[α,α-bis-(trifluormethyl)-benzyloxy]-di-phenylschwefel
About This Item
Lineare Formel:
[C6H5C(CF3)2O]2S(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
672.52
Beilstein:
1416879
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
phenyl
thioether
SMILES String
FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
InChIKey
RMIBJVUYNZSLSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Versatile dehydrating and oxidizing agent. For chemistry and references, see Aldrichimica Acta .
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 18, 81-81 (1985)