Merck
426202
Sigma-Aldrich
Algen-Lipid-Gemisch13C
99 atom % 13C
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)