Wichtige Dokumente
423653
Dimethylsulfoxid-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Assay
≥99.00%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
42 %
Verpackung
pk of 10 × 1 mL
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?