Merck
417793
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octan
97%
Synonym(e):
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan, Dihydro-7a-ethyl-oxazolo[3,4-c]oxazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.18
Beilstein:
105946
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • A new formulation for the treatment of acid-deterioration (Red Rot) in historic leathers: This study introduces a new formulation containing 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane for treating acid-deteriorated historic leather, highlighting its potential in preserving cultural heritage materials (A Lama et al., 2015).
  • Use of aluminium alkoxide and oxazolidine II to treat acid-deteriorated historic leather: Examines the effectiveness of a treatment combining 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane with aluminium alkoxide on historic leather, comparing it to individual treatments to assess synergistic effects (A Lama et al., 2015).
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Natasha Babar et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1274-1282 (2015-01-31)
Previously, aliphatic β-nitroalcohols (BNAs) have been studied as a means to chemically induce tissue cross-linking (TXL) of cornea and sclera. There are a number of related and possibly more potent agents, known as formaldehyde releasers (FARs), that are in commercial