415332
Ethylenglycolmethylethermethacrylat
99%
Synonym(e):
2-Methoxyethylmethacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(8)10-5-4-9-3/h1,4-5H2,2-3H3
InChIKey
YXYJVFYWCLAXHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?