Merck
412406
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer mit Ethylendiamin-Kern, Generation 2.0 -Lösung
20 wt. % in methanol
Synonym(e):
PAMAM, PAMAM-G 2
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3256.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amino surface groups
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 2
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
20 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
16
Brechungsindex
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)N
InChI
1S/C142H288N58O28/c143-29-45-159-115(201)1-73-187(74-2-116(202)160-46-30-144)101-61-175-131(217)17-89-195(90-18-132(218)176-62-102-188(75-3-117(203)161-47-31-145)76-4-118(204)162-48-32-146)109-69-183-139(225)25-97-199(98-26-140(226)184-70-110-196(91-19-133(219)177-63-103-189(77-5-119(205)163-49-33-147)78-6-120(206)164-50-34-148)92-20-134(220)178-64-104-190(79-7-121(207)165-51-35-149)80-8-122(208)166-52-36-150)113-114-200(99-27-141(227)185-71-111-197(93-21-135(221)179-65-105-191(81-9-123(209)167-53-37-151)82-10-124(210)168-54-38-152)94-22-136(222)180-66-106-192(83-11-125(211)169-55-39-153)84-12-126(212)170-56-40-154)100-28-142(228)186-72-112-198(95-23-137(223)181-67-107-193(85-13-127(213)171-57-41-155)86-14-128(214)172-58-42-156)96-24-138(224)182-68-108-194(87-15-129(215)173-59-43-157)88-16-130(216)174-60-44-158/h1-114,143-158H2,(H,159,201)(H,160,202)(H,161,203)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,206)(H,165,207)(H,166,208)(H,167,209)(H,168,210)(H,169,211)(H,170,212)(H,171,213)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,223)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,228)
InChIKey
QYMWEDAKQRTCGD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in MRI contrast agents. Used in the condensation formation of silica nanospheres.
Physikalische Form
Contains 16 surface primary amino groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kobayashi, H., et al.
Magn. Reson. in Med., 50, 758-758 (2003)
Marc R Knecht et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(11), 4728-4732 (2005-06-23)
In diatoms, silica synthesis occurs by use of complex posttranslationally modified peptides, termed silaffins, and highly complex biological polyamine structures. Silaffin peptides have lysine residues that are modified to long-chain polyamine moieties of N-methyl derivatives of polypropylenimine to drive silica
Artikel
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.