Wichtige Dokumente
411736
1,6-Hexandiol-Dimethacrylat
contains 75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
1,6-Hexamethylen-Dimethacrylat, 1,6-Hexandiyl-Dimethacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 100 °C)
Assay
≥90%
Form
liquid
Enthält
75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
>315 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChIKey
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?