Merck
411140
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-(Trifluormethyl)benzylalkohol
99%
Synonym(e):
(+)-Phenyl-(trifluormethyl)-carbinol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CF3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
Beilstein:
2327547
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +31.3±0.5°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES String
O[C@@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m0/s1
InChIKey
VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)