Wichtige Dokumente
407518
Julolidin -hydrobromid
97%
Synonym(e):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]chinolizin -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
239-242 °C (lit.)
SMILES String
Br.C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N.BrH/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13;/h1,4-5H,2-3,6-9H2;1H
InChIKey
KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?