Wichtige Dokumente
406775
Poly[(phenylglycidylether)-co-formaldehyd]
average Mn ~345
Synonym(e):
Phenol-formaldehyde polymer glycidyl ether, Phenol-formaldehyde polymer, oxiranylmethyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Spezifische Aktivität
2.2 epoxide groups per molecule
Mol-Gew.
average Mn ~345
Brechungsindex
n20/D 1.589
Viskosität
11-17 poise(lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2.CH2O/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9;1-2/h1-5,9H,6-7H2;1H2
InChIKey
HOHFCSNKEFBITP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)