Wichtige Dokumente
406619
Hexadecafluordecandisäure
Synonym(e):
Hexadecafluorsebacinsäure, Perfluordecandisäure, Perfluorsebacinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
151-160 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C10H2F16O4/c11-3(12,1(27)28)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(29)30/h(H,27,28)(H,29,30)
InChIKey
YPCSMEGZIYWAAZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Studies of hydrogen peroxide disproportionation kinetics of manganese phenanthroline perfluorosebacato polymeric complex
- Synthesis of cobalt phenanthroline perfluorosebacic acid complex
- Reactions with zinc salt and phenanthroline
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?