Wichtige Dokumente
40288
6,6-Dimethylfulven
≥95%
Synonym(e):
5-(1-Methylethyliden)-1,3-cyclopentadien, 5-Isopropyliden-1,3-cyclopentadien
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.548
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- One-pot synthesis of ansa-metallocenes.
- Synthesis of endo and exo-adducts with maleic anhydride.
- Synthesis of fulvenols or the corresponding trimethylsilyl ethers.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?