399558
Lithiumnitrid
−60 mesh, ≥99.5%
Synonym(e):
Trilithium nitride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Partikelgröße
−60 mesh
mp (Schmelzpunkt)
840-850 °C (N2)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li]N([Li])[Li]
InChI
1S/3Li.N
InChIKey
IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges