Merck
389196
Sigma-Aldrich
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O(CH2)3P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
153-154 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
phosphine
SMILES String
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Spirocyclohexadienones via Pd-catalyzed intramolecular ipso-Friedel-Crafts allylic alkylation
  • Inhibitors of heat shock protein (Hsp90) as antitumor agents
  • Carpanone-like molecules via an oxidative coupling/Diels-Alder cycloaddition sequence
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)