Wichtige Dokumente
388351
Triethyl-2-Acetylcitrat
99%
Synonym(e):
Acetyl-triethyl-citrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChIKey
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?