Merck
387851
Sigma-Aldrich
2-Brombenzoesäure-methylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
Dichte
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChIKey
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)