Wichtige Dokumente
386448
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
99%
Synonym(e):
2,2-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(phthalic anhydride), 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
244-247 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)(c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H6F6O6/c20-18(21,22)17(19(23,24)25,7-1-3-9-11(5-7)15(28)30-13(9)26)8-2-4-10-12(6-8)16(29)31-14(10)27/h1-6H
InChIKey
QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L334898-1EA | |
386448-25G | 4061835387366 |
386448-5G | 4061833014103 |