Wichtige Dokumente
377163
Tetrakis(acetonitril)silber(I)-tetrafluorborat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: silver
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
SMILES String
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
InChIKey
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine silver(I) complex
- Alpha-diimine silver(I) complexes
- Silver(I) complexes with multidentate pyrazolyl-pyridine ligands
- Silver(I) clusters with binding for a dithiophosphate ligand
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)