Merck
372900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,1-diphenylharnstoff
≥95.0%
Synonym(e):
N-Methyl-N′,N′-diphenyl-harnstoff
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2NCONHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
InChIKey
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Methyl-1,1-diphenylurea is reported as USP standard.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Łukasz Jedynak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 83, 19-27 (2013-05-25)
An HPLC method for determination of related substances in temozolomide drug substance was developed. Particular attention was paid to the stability studies due to the fact that temozolomide is unstable in a solution and quickly decomposes to its main degradation