Wichtige Dokumente
370193
Trichloroxo-bis(triphenylphosphin)rhenium(V)
Synonym(e):
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
InChIKey
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?