363146
Poly(vinylalkohol)
Mw 85,000-124,000, 99+% hydrolyzed
Synonym(e):
PVA
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Mol-Gew.
Mw 85,000-124,000
Kugelfallversuch
28-32 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyvinylalkohol (PVA) ist ein nützliches medizinisches und biomimetisches Material. PVA mit hoher Molekülmasse ist nützlich bei der Herstellung von Gel, das sowohl hohe Festigkeit aufweist als auch hochmodul ist. Deshalb wird es für die Herstellung von Fasern, Filmen und Gelen eingesetzt.
Anwendung
- Neueste Beiträge von Polyvinylalkohol zu den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Medizin: In diesem Artikel werden die verschiedenen Anwendungen von PVA in den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Medizin vorgestellt und seine Vielseitigkeit und sein Potenzial in verschiedenen Bereichen hervorgehoben (Feldman, 2020).
- Chemische Modifikation von Polyvinylalkohol in Wasser: In dieser Studie werden die chemischen Modifizierungsprozesse von PVA untersucht, um die funktionalen Eigenschaften für fortgeschrittene Materialanwendungen zu verbessern (Awada &Daneault, 2015).
- Vernetzte Hydrogele aus Polyvinylalkohol für Wundverbandanwendungen: Erläutert die Anwendung von PVA bei der Entwicklung von Hydrogel-Verbänden für medizinische Anwendungen und demonstriert die Wirksamkeit des Materials in Heilungs- und Behandlungsszenarien (Kamoun et al., 2015).
- Eine Übersicht über die mechanischen und die Wasserabsorptionseigenschaften von Verbundstoffen/Folien auf Polyvinylalkohol-Basis: Im Mittelpunkt dieser Übersichtsarbeit stehen die mechanischen und Wasserabsorptionseigenschaften von PVA-Verbundstoffen, die für die Entwicklung fortschrittlicher Materialien in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Jain et al., 2017).
- Eigenschaften und Anwendungen von Polyvinylalkohol, Halloysit-Nanoröhren und deren Nanoverbundwerkstoffen: Analyse der Synthese, Eigenschaften und Anwendungen von PVA-basierten Nanoverbundwerkstoffen, wobei ihr signifikantes Potenzial in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft hervorgehoben wird (Gaaz et al., 2015).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
B D Price et al.
Physics in medicine and biology, 55(4), 1177-1188 (2010-01-29)
We have developed a novel phantom material: a solution of polyvinyl alcohol (PVAL) in ethanol and water, freeze-thawed to produce a solid yet elastically compressible gel. The x-ray attenuation and mechanical properties of these gels are compared with published measurements
Design and development of papain-urea loaded PVA nanofibers for wound debridement
Shoba E, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(104), 60209-60215 (2014)
Active chitosan/PVA films with anthocyanins from Brassica oleraceae (Red Cabbage) as Time-Temperature Indicators for application in intelligent food packaging
Pereira VA Jr, et al.
Food Hydrocolloids, 43, 180-188 (2015)
Synthesis and characterization of CdS quantum dots with carboxylic-functionalized poly (vinyl alcohol) for bioconjugation
Mansur HS, et al.
Polymer, 52(4), 1045-1054 (2011)
Adam C Wilkinson et al.
Nature, 571(7763), 117-121 (2019-05-31)
Multipotent self-renewing haematopoietic stem cells (HSCs) regenerate the adult blood system after transplantation1, which is a curative therapy for numerous diseases including immunodeficiencies and leukaemias2. Although substantial effort has been applied to identifying HSC maintenance factors through the characterization of