Wichtige Dokumente
361771
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanat
95%, contains ≤200 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
3-Isopropenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate, m -Isoprenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
838 °F
Enthält
≤200 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
InChIKey
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?