Merck
361135
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylstyrol
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
Synonym(e):
1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChIKey
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)