359785
8-Chinolinthiol -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
Thiooxin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, dark orange-brown
SMILES String
Cl[H].Sc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NS.ClH/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;1H
InChIKey
RWBSBQAUAJSGHY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?