Wichtige Dokumente
348961
Oxacyclotridecan-2-on
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
150-151 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
O=C1CCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C12H22O2/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-14-12/h1-11H2
InChIKey
DQGSJTVMODPFBK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?