Wichtige Dokumente
345911
N-(3-Indolylacetyl)-L-alanin
98%
Synonym(e):
3-Indol-acetyl-L-alanin, IAA-L-Ala
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t8-/m0/s1
InChIKey
FBDCJLXTUCMFLF-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)