Merck
339776
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-carbonathydroxid Tetrahydrat
Synonym(e):
Nickel(II)-carbonat, basisch
About This Item
Lineare Formel:
2NiCO3 · 3Ni(OH)2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
587.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form:
powder
Form
powder
Konzentration
45-52.5% Ni (With Dimethylglyoxime, gravimetric)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.[Ni++].[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.5Ni.10H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);;;;;;10*1H2/q;;5*+2;;;;;;;;;;/p-10
InChIKey
KWOUKTWMXYFKIW-UHFFFAOYSA-D
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manuel F Wagenhofer et al.
Science advances, 6(19), eaax5331-eaax5331 (2020-05-20)
Unsupported Ni-Mo sulfides have been hydrothermally synthesized and purified by HCl leaching to remove Ni sulfides. Unblocking of active sites by leaching significantly increases the catalytic activity for dibenzothiophene hydrodesulfurization. The site-specific rates of both direct (hydrogenolytic) and hydrogenative desulfurization
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.