Merck
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
InChIKey
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)