Wichtige Dokumente
331457
3,5-Dimethylpyrazol-1-methanol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cc1cc(C)n(CO)n1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-3-6(2)8(4-9)7-5/h3,9H,4H2,1-2H3
InChIKey
OBENDWOJIFFDLZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Roger J Price et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(3), 318-322 (2019-06-11)
1. A number of chemicals have been shown to produce disruption of the thyroid gland, resulting in reduced thyroid hormone synthesis, by a mechanism involving inhibition of thyroid peroxidase (TPO) activity (EC 1.11.1.8).2. An assay was developed for rat thyroid