Merck
329584
Sigma-Aldrich
Zinkundecylenat
98%
Synonym(e):
10-Undecylensäure Zinksalz
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=CH(CH2)8CO2]2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
14.9 (vs air)
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C (lit.)
SMILES String
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
InChIKey
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)