Wichtige Dokumente
318345
2-(Chlormethyl)allyl-trimethylsilan
97%
Synonym(e):
2-(Chlormethyl)-3-trimethylsilyl-1-propen, 2-(Trimethylsilylmethyl)-allylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChIKey
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?