Merck
318027
Sigma-Aldrich
Phthal-3,4,5,6-d4-säure
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Phthalsäure-phenyl-d4
About This Item
Lineare Formel:
C6D4-1,2-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
210-211 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
XNGIFLGASWRNHJ-RHQRLBAQSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)