Merck
317810
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Magnesium-Dinatriumsalz Hydrat
99%
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure Magnesiumsalz, Magnesium-dinatrium-ethylendiamin-tetraacetat Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.50 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Mg]OC(=O)C1)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Mg.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChIKey
IFRDBGYJSLDMHQ-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Ethylendiamintetraessigsäure-dinatriummagnesiumsalzhydrat (Dinatriummagnesium-EDTA) kann als Folgendes verwendet werden:     
  • Chelatbildner in verschiedenen Bereichen, der ein breites Spektrum von polyvalenten Kationen bindet, einschließlich Calcium.      
  • Stickstoffvorläufersalz für die Synthese von mit Stickstoff dotiertem porösem Kohlenstoffmaterial durch direkte Pyrolyse für Superkondensatoranwendungen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)