Wichtige Dokumente
311111
Methyloleat
99%
Synonym(e):
Methyl-cis-9-octadecenoat, Methyloleat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 205 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChIKey
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Epoxidized methyl oleate via epoxidation.
- Allyl azides via manganese(III) acetate-mediated addition of azide in the alkyl chain.
- Bromohydrin products via hydroxybromination with N-bromosuccinimide.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?