Merck
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
InChIKey
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)