Wichtige Dokumente
305391
Octadecylamin
≥99% (GC)
Synonym(e):
1-Amino-octadecan, Stearylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 72 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChIKey
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
305391-100G | 4061826667613 |
305391-25G | 4061826667644 |