Wichtige Dokumente
30313
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluornonansäure
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
2H,2H,3H,3H-Perfluornonansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
solid
SMILES String
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
InChIKey
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?