302155
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
99%
Synonym(e):
(+)-Styrolglykol, (S)-(+)-Phenylethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]18/D +66°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m1/s1
InChIKey
PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?