Wichtige Dokumente
301345
3-Chlor-3-methyl-1-butin
97%
Synonym(e):
α,α-Dimethylpropargyl chloride, 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methyl-1-butyne, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
73-75 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(Cl)C#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChIKey
QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- series of benzo[b]pyrano[2,3-i]xanthen-6-ones and benzo[b]pyrano[3,2-h]xanthen-7-ones
- 6-hydroxy-3,3-dimethyl-3H,7H-benzo[a]pyrano[3,2-h]xanthen-7-one
- 5-hydroxy-2,2-dimethyl-2H,6H-benzo[a]pyrano[2,3-i]xanthen-6-one
- 3,3-dimethyl-3Hbenzofuro[3,2-f][1]-benzopyran
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?