Wichtige Dokumente
300004
Trifluoracetylchlorid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.47
Beilstein:
1098994
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
−27 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−146 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
InChIKey
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged in Sure/Pac™ carbon steel cylinders with 1/4" NPTM 316ss diaphragm valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?