Wichtige Dokumente
298611
Tetradecanphenon
95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO(CH2)12CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
bp
212 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
InChIKey
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Separation of dodecanophenone (C18), tetradecanophenone (C20), hexadecanophenone (C22) and octadecanophenone has been achieved by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Separation of very hydrophobic compounds by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Ahuja ES and Foley JP.
Journal of Chromatography A, 680(1), 73-83 (1994)