Merck
298344
Sigma-Aldrich
(−)-3-(Trifluoracetyl)campher
98%
Synonym(e):
3-(Trifluoracetyl)-L-campher
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
Dichte
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
InChIKey
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)