293814
2,3-Diethyl-5-methylpyrazin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?