291250
1,3-Propansulton
≥99%
Synonym(e):
3-Hydroxypropansulfonsäure-γ-sulton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChIKey
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- preparation of poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine], a new ionic conjugated polymer
- preparation of novel poly(4-vinylpyridine) supported acidic ionic liquid catalyst
- preparation of poly((2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-co-3-dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate)-coated mesoporous silica nanoparticles
- sulfonation of surface of self-assembled nanoporous silica colloidal crystalline films comprised of 184nm-diameter silica spheres
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
340.7 °F
Flammpunkt (°C)
171.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?