Wichtige Dokumente
291145
N-Ethylmethylamin
97%
Synonym(e):
N-Methylethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
8.53 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
Dichte
0.688 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCNC
InChI
1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?