Merck
290815
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexylacrylat
98%, contains ≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
(±)-2-Ethylhexylacrylat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
Beilstein:
1765828
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
6.4 (vs air)
Dampfdruck
0.15 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
496 °F
Enthält
≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Expl.-Gr.
6.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
215-219 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChIKey
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Ethylhexylacrylat (EHA) ist ein Bestandteil von Acrylpolymer-Latex. Es kann eine freie radikalische Lösungspolymerisation durchlaufen. Es ist bekannt, dass EHA durch die freie radikalische Emulsionscopolymerisation mit Methylmethacrylat (MMA) druckempfindliche Klebstoffe bildet. Darüber hinaus kann es Copolymere mit Acrylnitril und Acrylamid bilden.
2-Ethylhexylacrylat kann eine freie radikalische Lösungspolymerisation durchlaufen, um entsprechende Polymere zu bilden. Durch die radikalische Copolymerisation unter Atomtransfer kann es außerdem eine Reihe von Copolymeren bilden. Eine Studie beschreibt die Terpolymerisation der Produktemulsion mit Styrol und Methacrylsäure.
Anwendung
  • Optimierung der Formulierung und Untersuchung der Stabilität des transdermalen Therapiesystems von Nicorandil: In dieser Forschungsarbeit wird die Formulierung und Stabilität eines transdermalen Therapiesystems untersucht, bei dem 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA) als Schlüsselkomponente verwendet wird. Dabei wird das Potenzial des Systems zur wirksamen Verabreichung von Arzneimitteln durch die Haut hervorgehoben (Tipre DN et al., 2002).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rashin Namivandi-Zangeneh et al.
ACS infectious diseases, 5(8), 1357-1365 (2019-04-04)
The failure of many antibiotics in the treatment of chronic infections caused by multidrug-resistant (MDR) bacteria necessitates the development of effective strategies to combat this global healthcare issue. Here, we report an antimicrobial platform based on the synergistic action between
Intramolecular chain transfer to polymer in the emulsion polymerization of 2-ethylhexyl acrylate.
Plessis C, et al.
Macromolecules, 34(17), 6138-6143 (2001)
Chain transfer to polymer in free-radical solution polymerization of 2-ethylhexyl acrylate studied by NMR spectroscopy.
Heatley F, et al.
Macromolecules, 34(22), 7636-7641 (2001)
High-solids-content seeded semicontinuous emulsion terpolymerization of styrene, 2-ethylhexyl acrylate and methacrylic acid
Masa JA, et al.
Polymer, 34(13), 2853-2859 (1993)
Two dimensional chromatographic characterization of block copolymers of 2-ethylhexyl acrylate and methyl acrylate, P2EHA-b-PMA, produced via RAFT-mediated polymerization in organic dispersion.
Raust Jacques-Antoine et al.
Macromolecules, 43(21), 8755-8765 (2010)